Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
Marca:  Thermo Scientific™ 70103-101030
Codice prodotto. 10783206
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High surface area with high bonded phase coverage
  • Ligand on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 mm
3 μm
L1
Silica
Reversed Phase
100 mm
100 Å
C18
20%
Reversed Phase