Learn More
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heat Sealing Foil
Use this heat sealing foil to ready your microplate for compound management and high-throughput screening applications, such as PCR.
138.00€ - 783.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Materiale Product Type Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Product Type Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11918935
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-1720
Aluminum EasyPierce 20μm Thin Foil 85 x 135 mm
138.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11979355
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0757
Aluminum Easy Pierce Foil 85 x 135 mm
138.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
30067381
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-1797
Poliestere Clear Seal Thin 80 x 125 mm
783.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11540284
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0745
Aluminum Easy Peel Film Laminate 85 x 135 mm
138.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Seal your microplate for compound management and high-throughput screening, including PCR, with Thermo Scientific™ Easy Pierce Heat Sealing Foil. Suitable for use with Dimethyl sulfoxide (DMSO) reagents, this sealing foil creates a peelable bond that can be easily pierced and removed by hand.
  • Suitable for PCR (requires the pressure from a screw-down heated lid)
  • Easily pierced
  • Peelable bond can be removed by hand
  • 20μm foil is even more easily pierced and is suitable for multiple layering
  • Recommended for use with DMSO
  • Seal Integrity Range: -80°C to +80°C (+120°C with adequate pressure from cycler lid)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heat Sealing Foil