Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET Bisulfite Conversion Kit
The EpiJET Bisulfite Conversion Kit is used for an efficient bisulfite modification of DNA for methylation analysis.
Marca: Thermo Scientific™ K1461
Descrizione
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit is designed for simple and reliable bisulfite conversion of DNA for methylation analysis. In the bisulfite reaction all unmethylated cytosines are deaminated and converted to uracils, while methylated cytosines remain unchanged. Bisulfite converted unmethylated cytosines are detected as thymines in the following PCR.
The EpiJET Bisulfite Conversion Kit integrates the thermal DNA denaturation and the bisulfite conversion reactions into one step. This step can be performed following long or short protocol, depending on the downstream application of modified DNA. The converted DNA is when bound to a membrane of a micro column for on-column desulfonation and subsequent DNA purification steps. The converted DNA is eluted in a small volume of Elution Buffer and is suitable for a number of techniques used for the methylation status analysis, including PCR, qPCR, COBRA, sequencing.
Highlights
• High conversion efficiency and specificity (≥99%)
• Flexibility, provided by short DNA conversion protocol
• Pure DNA, suitable for downstream applications and long-term storage
Applications
Converted DNA can be used in:
• PCR
• qPCR
• Combined Bisulfite Restriction Analysis (COBRA)
• Sequencing
Includes
• Modification Reagent
• Modification Solution I
• Modification Solution II
• Binding Buffer for Bisulfite Conversion Kit
• Wash buffer (conc.) for Bisulfite Conversion Kit
• Desulfonation Buffer (conc.)
• Elution Buffer
• DNA Purification Micro Columns & Collection Tubes
Specifica
50 reactions | |
Bisulfite Conversion Kit | |
EpiJET™ |
Sicurezza e movimentazione
- EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Dimethylformamide, Sodium metabisulfite,Sodium hydroxide