Learn More
Thermo Scientific™ Compresse di agarosio TopVision
High quality, multipurpose agarose tablets in blister packaging.
159.00€ - 588.00€
Specifica
Product Type Top Vision Agarose Tablet
Separation Range 100 to >30000 bp
Punto di fusione 88 °C
Linea di prodotti TopVision
Applicazione validata Gel Electrophoresis
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15225116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
R2801
200 compresse (0.5g ciascuna)
159.00€
200 pastiglie
15200143
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
R2802
1000 Tablets (0.5 g each)
588.00€
1000 pastiglie
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Top Vision Agarose Tablet
88 °C
Gel Electrophoresis
100 to >30000 bp
TopVision
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 2 Years
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Compresse di agarosio TopVision