Learn More
Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Gas-Tight Syringes for GC Instruments
Choose Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Gas-Tight Syringes for accurate, reproducible GC sample introduction using an affixed needle and a plunger that creates a tight seal.
67.70€ - 448.12€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10515995
|
Thermo Scientific™
365D2976 |
10 μL | 23 G | 50 mm | Cone |
392.57€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10478654
|
Thermo Scientific™
365D2977 |
10 μL | 26 G | 50 mm | Cone |
70.74€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10548395
|
Thermo Scientific™
365F3761 |
25 μL | 23 G | 50 mm | Cone |
122.61€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10279784
|
Thermo Scientific™
365F3700 |
25 μL | 26 G | 50 mm | Cone |
182.39€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10241765
|
Thermo Scientific™
365H3771 |
100 μL | 23 G | 50 mm | Cone |
134.93€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10289594
|
Thermo Scientific™
365H5700 |
100 μL | 26 G | 50 mm | Cone |
144.44€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10331485
|
Thermo Scientific™
365H6700 |
250 μL | 26 G | 50 mm | Cone |
188.49€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10025934
|
Thermo Scientific™
365J7700 |
500 μL | 26 G | 50 mm | Cone |
179.19€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10289784
|
Thermo Scientific™
365K8135 |
1 mL | 26 G | 50 mm | Side Hole |
268.79€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10723287
|
Thermo Scientific™
365L8635 |
2.5 mL | 26 G | 50 mm | Side Hole |
292.37€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13426866
|
Thermo Scientific™
365H2151 |
100 μL | 26s G | 85 mm | Cone |
179.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15214573
|
Thermo Scientific™
365D0621 |
10 μL | 23 to 26 G | 42 mm | Cone |
67.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13466866
|
Thermo Scientific™
365H2171 |
100 μL | 23 G | 85 mm | Side Hole |
231.58€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10781534
|
Thermo Scientific™
365D3741 |
10 μL | 23 G | 50 mm | Cone |
73.09€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13486876
|
Thermo Scientific™
365J2411 |
500 μL | 26 G | 85 mm | Cone |
286.61€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13476876
|
Thermo Scientific™
365J2421 |
500 μL | 26 G | 57 mm | Cone |
239.95€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13496876
|
Thermo Scientific™
365J2441 |
500 μL | 23 G | 57 mm | Side Hole |
293.97€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
30040347
|
Thermo Scientific™
365D0631 |
10 μL | 23 G | 42 mm | Cone |
81.19€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
30040348
|
Thermo Scientific™
365D0636 |
10 μL | 23 G | 42 mm | Cone |
448.12€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
Get durability, clarity and accuracy in gas chromatography (GC) sample introduction for confidence in analytical results, time-after-time. Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Gas-Tight Syringes offer an affixed needle and a plunger that creates a tight seal with the barrel. Choose from a variety of sizes, types and gas chromatography autosampler compatibilities. They are available in standard industry size with black easy-to-read and solvent-resistant markings.
DurabilityThe enhanced design of the syringes delivers:
- Improved solvent resistance
- Greater temperature range
- Increased operational smoothness
- Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
AccuracyThe enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
- Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
- Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
- Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
Specifications
Fixed |