Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Columns, 10μm Particle Size
Provide an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods
Marca:  Thermo Scientific™ 30110-254030
Codice prodotto. 11527461
  • 667.81€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High efficiency and proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
  • Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
250 mm
2 to 8
170 m²/g
L1
Hypersil Classical
10%
Yes
4 mm
10 μm
120 Å
60°C
C18
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase