Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Columns, 10μm Particle Size
Provide an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods
499.80€ - 1345.00€
Specifica
Dimensione particelle | 10 μm |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11587451
|
Thermo Scientific™
30110-104630 |
100 mm | 4.6 mm |
602.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11507461
|
Thermo Scientific™
30110-154630 |
150 mm | 4.6 mm | N/A | |||||
11527461
|
Thermo Scientific™
30110-254030 |
250 mm | 4 mm |
667.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11583181
|
Thermo Scientific™
30110-259070 |
250 mm | 10 mm | N/A | |||||
11537461
|
Thermo Scientific™
30110-304030 |
300 mm | 4 mm |
799.14€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11547461
|
Thermo Scientific™
30110-304630 |
300 mm | 4.6 mm |
784.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
Specifica
10 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Reversed Phase |