Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Columns, 10μm Particle Size
Provide an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods
Marca: Thermo Scientific™ 30110-304030
795.16 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
Specifica
Colonna analitica | |
300 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil Classical | |
10% | |
Sì |
4 mm | |
10 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |