Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Columns, 10μm Particle Size
Provide an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods
Marca:  Thermo Scientific™ 30110-304630
Codice prodotto. 11547461
  • 784.27€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High efficiency and proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
  • Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
300 mm
2 to 8
170 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
4.6 mm
10 μm
120 Å
60°C
C18
10%