Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Columns, 10μm Particle Size
Provide an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods
Marca:  Thermo Scientific™ 30110-259070
Codice prodotto. 11583181
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High efficiency and proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
  • Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Preparative Column
250 mm
2 to 8
170 m²/g
C18
10%
A fase inversa
10 mm
10 μm
120 Å
L1
Silica
A fase inversa