Learn More
Thermo Scientific™ Nastro di tenuta per micropiastre
GREENER_CHOICE
Withstands temperatures from -30° to +80°C
Marca:  Thermo Scientific™ 9503130
23.36 EUR valido fino al 2025-05-18
Usa il codice promo "24096" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11992617
  • 39.05€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Withstands temperatures from -30° to +80°C
Sealing tape is an accessory for use with microplates
  • Made from PVC
  • Nonsterile
  • Temperature Range: -30° to +80°C
Order Info
Case of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PVC
100
Da -30° a 80 °C
Non-sterile
Nastro sigillante per micropiastre
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto02301D Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/05/2023 Catalog Number9503130
Numero di lotto01181D Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/01/2021 Catalog Number9503130
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Use code 24096 to receive this promotion.
    Codice sconto: 24096
    Scade2025-05-16
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 21/04/2025 and 16/05/2025 subject to availability of the product in stock. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy or if the product is no longer available in stock. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Learn More
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nastro di tenuta per micropiastre > PVC