Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems
GREENER_CHOICE
Take cryostorage to the next level. This vial system features 2D barcode tubes in standard microplate format racks for benchtop use or automated applications
Marca:  Thermo Scientific™ 374220-BR
1089.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15503714
  • 1345.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear
5 mL
48
2D
Locking latch rack with lid, 48/480
Sterile
480
Nunc
Polypropylene
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems >