Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Open Well Upper Structures
Versatile units in a choice of two materials
Marca: Thermo Scientific™ 256665
538.30 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Versatile units in a choice of two materials
Used for bonding to a specialty base material, holding PCR plates, adding agar to each well, or other purposes
- Nonsterile, black
- 96- well formats available
- Polystyrene
- Nonsterile
- Without lid
Specifica
Black | |
96 | |
100 | |
Case of 100 |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
96-Well Plate |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1286021 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 256665 |
1418367 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 256665 |
1401115 | Certificato di conformità | 08/03/2024 | 256665 |
1315712 | Certificato di conformità | 29/04/2021 | 256665 |
1292016 | Certificato di conformità | 25/08/2020 | 256665 |