Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Round Rotor Buckets
For use with four-place rotors 75006445 and 75006434 when equipped with round bucket 75006441
165.83€ - 380.90€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | LH-4000W and LH-4000 rotor with round bucket |
---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10290162
|
Thermo Scientific™
75008133 |
Yellow | 7 mL |
168.84€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10782393
|
Thermo Scientific™
75008134 |
Light Gray | 7 mL |
168.84€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10202991
|
Thermo Scientific™
75008135 |
Red | 15 mL |
170.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10259301
|
Thermo Scientific™
75008136 |
White | 10/15 mL |
165.83€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10384681
|
Thermo Scientific™
75008137 |
Olive Brown | 15 mL |
167.84€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10395472
|
Thermo Scientific™
75008140 |
Green | 50 mL |
170.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10181031
|
Thermo Scientific™
75008144 |
White | 175/250 mL |
380.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Adapters sold individually; order correct quantity to equip your rotor.
Specifica
LH-4000W and LH-4000 rotor with round bucket |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Round Rotor Buckets