Learn More
Eppendorf™ Thermoblock for 24 Cryo Tubes
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
For Use With (Application): 24 Cryo Tubes
Descrizione
- Il design ottimizzato del blocco supporta un trasferimento ottimale della temperatura all'interno del vostro campione, per ottenere risultati eccellenti
- La calibrazione specifica per Eppendorf SmartBlock, con tecnologia integrata del sensore, massimizza l'accuratezza e l'uniformità della temperatura
- Durante la produzione, ogni SmartBlock viene controllato individualmente per verificarne l'accuratezza della temperatura e viene consegnato insieme a un certificato specifico, con numero di serie a scopo di documentazione
- Blocchi termici isolati per un funzionamento ergonomico, senza il rischio di scottarsi le dita (PhysioCare Concep™t)
- Riconoscimento automatico del blocco per una manipolazione sicura
- La tecnologia Eppendorf QuickRelease™ consente una sostituzione rapida e semplice dei blocchi, senza bisogno di strumenti
- Limitato a ThermoMixer C e ThermoStat C
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf ThermoMixer™ C e Eppendorf ThermoStat™ C |
Da utilizzare con (applicazione) | 24 Cryo Tubes |
Volume campione (sistema metrico) | 1.5 to 2 mL |
Speed | 2000 rpm |
Diameter (Metric) Outside | 12.5 mm |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Thermoblock for 24 Cryo Tubes >