Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirculating Chillers
Experience reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 700W/2391 BTU. ThermoChill I innovative design features maximize product reliability.
3567.75€ - 4040.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE marked/UL listed |
---|---|
Gamma di temperatura | -10°C to +30°C |
Modello | ThermoChill I LR |
Refrigerante | R134A |
Temperatura (punto di regolazione) | -10°C to +30°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità di raffreddamento | Comunicazioni | Tipo di pompa | Electrical Requirements | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità di raffreddamento | Comunicazioni | Tipo di pompa | Electrical Requirements | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15391647
|
Thermo Scientific™
196221010000 |
Up to 600 watts | None | PD1 (Positive Displacement Pump) | 230 V/50 Hz |
3718.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15301657
|
Thermo Scientific™
196221120000 |
Up to 600 watts | RS 232 | PD1 (Positive Displacement Pump) | 230 V/50 Hz |
4040.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15985171
|
Thermo Scientific™
196224010000 |
Up to 600 watts | None | MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump) | 230 V/50 Hz |
3567.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15532541
|
Thermo Scientific™
196224120000 |
Up to 600 watts | RS 232 | MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump) | 230 V/50 Hz |
3879.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Experience reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 700W/2391 BTU using Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirculating Chillers. The ThermoChill series of chillers is a compact line of refrigerated recirculators ranging in cooling capacities from 600 to 2000 watts. Innovative design features such as minimized plumbing connections and an integrated full-flow fluid strainer maximize product reliability.
- Accessible fill port for easy filling
- Pressure gauge located on control panel for easy viewing
- Intuitive digital controller
- Controller indicator lights illuminate when adjusting settings or when high/low temp alarms activated
- Removable full-low strainer ensures clean recirculating fluid
- Locking caster for easy unit maneuvering
- Dimensions: 23.8 × 14.0 × 23.0 in. (60.5 × 35.6 × 58.4cm)
- RS232 or RS485 digital communications optional
Specifica
CE marked/UL listed | |
ThermoChill I LR | |
-10°C to +30°C |
-10°C to +30°C | |
R134A |