Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill III Recirculating Chillers
Reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 2000w/6830 BTU.
4743.60€ - 5557.65€
Specifica
Refrigerante R134A
Stabilità termica ±°
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità di raffreddamento Portata Comunicazioni Tipo di pompa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità di raffreddamento Portata Comunicazioni Tipo di pompa Prezzo Quantità e disponibilità  
15361657
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
198221010000
Up to 1900 watts 4.5 L/min. None PD1 (Positive Displacement Pump)
4954.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15371657
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
198221120000
Up to 1900 watts 4.5 L/min. RS232 PD1 (Positive Displacement Pump)
5266.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15381657
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
198222010000
Up to 1900 watts 9.4 L/min. None PD2 (Positive Displacement Pump)
5236.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15391657
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
198222120000
Up to 1900 watts 9.4 L/min. RS232 PD2 (Positive Displacement Pump)
5557.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15562541
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
198224120000
Up to 1900 watts 7.6 L/min. RS232 MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
4743.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 2000w/6830 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill Recirculating Chillers are a compact line of refrigerated recirculators ranging in cooling capacities from 600 to 2000 watts. Innovative design features minimized plumbing connections and an integrated full-flow fluid strainer maximize product reliability. With simplicity in design and operation, the ThermoChill platform will provide years of reliable liquid temperature control to meet all of your conventional application requirements.
  • Accessible fill port for easy filling
  • Pressure gauge located on control panel for easy viewing
  • Intuitive digital controller
  • Controller indicator lights illuminate when adjusting settings or when high/low temp alarms activated
  • Removable full-low strainer ensures clean recirculating fluid
  • Locking caster for easy unit maneuvering
  • RS232 or RS485 digital communications optional
Specifica
Specifica
R134A
±°
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ThermoChill III Recirculating Chillers