Learn More
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Recirculating Chillers
Optimized for the most demanding applications, high-performance ThermoFlex Recirculating Chillers are reliable, easy-to-use and easy-to-maintain.
Marca:  Thermo Scientific™ 1014C10560210001
7853.47 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15759609
  • 8180.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Fluid Filtration (included), DI Support (Available), Auto Refill (Available), Flow Control with Readout (Available)
Analog & Digital (available)
Up to 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz)
<58 dBA
±°
CE, CSA
Air-cooled
5°C to 40°C
Up to 3.3 gpm @ 60 psig  (12.5 L/min. @ 4.1 bar) (50Hz)
Up to 4.0 gpm @ 60 psig  (15.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Recirculating Chillers >