Learn More
HUBER DW-Therm termofluido
Valid only for Unistats.
Marca: HUBER 6673
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Thermofluid DW-Therm HT P20.340.32
- Unistat-thermofluid for closed systems
- Min. temp: 20°C
- Max. temp.: (170)340°C
- Viscosity at 25°C: 32 mm2/sec
Specifica
Orange | |
Thermofluid DW-Therm HT | |
340°C |
20°C to 340°C | |
10 L | |
32 mm2/sec. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Categoria di pericolo
- DW-Therm HT
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1