Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffle Furnaces
Triple the usable working area with two supplied accessory refractory shelves using Thermolyne Largest Tabletop Muffle Furnace. Available in three temperature control models.
6120.45€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.6 cu.ft.
Capacità (sistema metrico) 45 L
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 1093°C
Stabilità termica ±1.2 at 1000°C
Uniformità termica ±3.45°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Controllo della temperatura Tensione Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Controllo della temperatura Tensione Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
11840730
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F30420C-33
Digital single setpoint w/ramp and dwell (B1) 240 V CSA approved, CE marked
6120.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1.6 cu.ft.
100°C to 1093°C
±3.45°C
25.5 x 21.5 x 29.5 in. (64.7 x 54.6 x 74.9 cm)
64.7 cm
54.6
29.5 in.
74.9 cm
14 in.
260 lb.
50/60 Hz
45 L
±1.2 at 1000°C
14 x 14 x 14 in. (36 x 36 x 36 cm)
25.5 in.
14 in.
36 cm
14 in.
36 cm
36 cm
117.9 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffle Furnaces