Learn More
ThermoMixer™ C Codice prodotto.: 13527550
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
ThermoMixer™ C
Codice prodotto. 13527550 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Bagno secco/blocco
Click to view available options
Tipo:
Bagno secco/blocco
Codice prodotto. 13527550
Marca: Eppendorf 5382000015
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Risultati dei saggi migliorati grazie all'incubazione e alla miscelazione a secco contemporanee dei campioni nello stesso miscelatore. Eppendorf ThermoMixer™ C è ideale per il riscaldamento, il raffreddamento e la miscelazione della maggior parte dei recipienti da laboratorio.
Prevenzione affidabile della formazione di condensa in recipienti di piccole dimensioni mediante il coperchio riscaldato Eppendorf ThermoTop (opzionale). Tutti i comuni formati di recipienti e piastre da 5 μl a 50 ml mediante vari SmartBlock Eppendorf per applicazioni standard.
  • L'eccellente tecnologia 2DMix-Control offre prestazioni di miscelazione elevatissime
  • La tecnologia anti-goccia impedisce che il coperchio si bagni e previene la contaminazione incrociata
  • Maggiore frequenza di miscelazione fino a 3,000 gir/min per una miscelazione efficace dei campioni
  • Eccellente gestione della temperatura per la massima precisione e per una manipolazione sicura
  • Compatibile con Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) per la manipolazione dei campioni senza condensa (per SmartBlock Eppendorf fino a 2.0 ml)
  • I tasti di programmazione predefiniti e le guide di menu chiaramente organizzate consentono operazioni semplici e intuitive
  • Tasti programmabili liberamente per l'ottimizzazione individuale
  • Eppendorf PhysioCare Concept offre design e funzionamento ergonomici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperature Range (Metric) Minimo: 15°C sotto la temperatura ambiente, massimo: 100 °C
Tipo Bagno secco/blocco
Display Temperature Settings: 1°C/100°C 
Speed da 300 a 3000 rpm
Temporizzatore Da 15 sec. a 99:30 ore, continuo
Lunghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 20.6 cm
Altezza (sistema metrico) 13.1 cm
Profondità (sistema metrico) 30.4 cm
Tensione Da 220 a 240 V
Wattage 200 W
Frequenza 50/60 Hz
Titolo del prodotto
ThermoMixer™ C >