Learn More
Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Pharma Grade Tubing
Offers great chemical and kink resistance for e in., cellent pump performance
Marca:  Cole-Parmer 50119-82
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30054171
  • 213.00€ / 15m
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Biocompatible thermoplastic tubing offers good chemical resistance. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
FDA;Non-Phthalate;USP;RoHS
1/16 in.
3/16 in.
50 ft.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Pharma Grade Tubing > 1/16 in., 3/16 in.