Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts
Research tool for transport, co-culture, migration and invasion studies. Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts provides improved cell adhesion due to physical surface treatment.
Marca:  Greiner Bio-One 662640
Codice prodotto. 10277463
  • 622.00€ / pezzi 48
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Clear polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
  • Hanging geometry provides protection to lower compartment cell layer
  • Simplified pipetting due to self-lift geometry
  • Eccentric in-well positioning allows unequalled access to lower compartment
  • Available in 6, 12 and 24 well format
Servizi
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
1 x 108 pores/cm2
0.4 μm
24