Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts
Research tool for transport, co-culture, migration and invasion studies. Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts provides improved cell adhesion due to physical surface treatment.
346.00€ - 684.00€
Codice del prodotto | Marca | Densità poro | Dimensione del poro | No. of Wells | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Densità poro | Dimensione del poro | No. of Wells | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10689094
|
Greiner Bio-One
657630 |
0.6 x 106 pores/cm2 | 3 μm | 6 |
346.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10607184
|
Greiner Bio-One
657640 |
1 x 108 pores/cm2 | 0.4 μm | 6 |
346.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10053823
|
Greiner Bio-One
662631 |
2 x 106 pores/cm2 | 3 μm | 24 |
603.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10277463
|
Greiner Bio-One
662640 |
1 x 108 pores/cm2 | 0.4 μm | 24 |
603.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10093533
|
Greiner Bio-One
665641 |
2 x 106 pores/cm2 | 0.4 μm | 12 |
631.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10358623
|
Greiner Bio-One
665640 |
1 x 108 pores/cm2 | 0.4 μm | 12 |
684.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10044063
|
Greiner Bio-One
665610 |
2 x 106 pores/cm2 | 1.0 μm | 12 |
650.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10473845
|
Greiner Bio-One
665630 |
0.6 x 106 pores/cm2 | 3.0 μm | 12 |
603.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10742394
|
Greiner Bio-One
665631 |
2 x 106 pores/cm2 | 3.0 μm | 12 |
650.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10437573
|
Greiner Bio-One
665638 |
0.15 x 106 pores/cm2 | 8.0 μm | 12 |
603.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10443845
|
Greiner Bio-One
662610 |
2 x 106 pores/cm2 | 1.0 μm | 24 |
603.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10733544
|
Greiner Bio-One
662630 |
0.6 x 106 pores/cm2 | 3.0 μm | 24 |
603.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10679094
|
Greiner Bio-One
657610 |
2 x 106 pores/cm2 | 1.0 μm | 6 |
346.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10257033
|
Greiner Bio-One
657631 |
2 x 106 pores/cm2 | 3.0 μm | 6 |
346.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Clear polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
- Hanging geometry provides protection to lower compartment cell layer
- Simplified pipetting due to self-lift geometry
- Eccentric in-well positioning allows unequalled access to lower compartment
- Available in 6, 12 and 24 well format