Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca: SCAT™ 107014
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.Specifica
Filetagetatura 1: GL45 (m), Filetagetatura 2: R2 in. BSP/G2 in. (m) | |
Colorless | |
Polypropylene | |
Thread Adapter |