Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
39.35€ - 138.73€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10800391
|
SCAT™
108021 |
Filetagetatura 1: 2 in. BSP/G2 in. (f), Filetagetatura 2: S60 (m) | Gray |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10890381
|
SCAT™
107091 |
Filetagetatura 1: 63 B (f), Filetagetatura 2: S60/61 (m) | White |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10795821
|
SCAT™
107994 |
Filetagetatura 1: GL/S40 (f), Filetagetatura 2: GL45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10151260
|
SCAT™
107995 |
Filetagetatura 1: GL38, Filetagetatura 2: GL45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10600051
|
SCAT™
107094 |
Filetagetatura 1: GL45 (f), Filetagetatura 2: S55 (m) | Colorless |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
14716301
|
SCAT™
108081 |
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S40/41 (f) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10859680
|
SCAT™
107015 |
Filetagetatura 1: GL45 (m), Filetagetatura 2: 2 in. Tri-sure (m) | White |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10384900
|
SCAT™
107996 |
Filetagetatura 1: GL45 (m), Filetagetatura 2: GL32 (f) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10620061
|
SCAT™
107014 |
Filetagetatura 1: GL45 (m), Filetagetatura 2: R2 in. BSP/G2 in. (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10364900
|
SCAT™
107085 |
Filetagetatura 1: GL45, Filetagetatura 2: R1 1/2 in. (m) | White |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10160050
|
SCAT™
107022 |
Filetagetatura 1: PP, R2 in. BSP/G2 in. (f), Filetagetatura 2: 2 in. Trisure (m) | Orange |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10661001
|
SCAT™
108022 |
Filetagetatura 1: PP, S60 (m), Filetagetatura 2: R2 in. BSP/G2 in. (m) | Black |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10130580
|
SCAT™
107028 |
Filetagetatura 1: R 1 1/2 in. (f), Filetagetatura 2: GL45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10809350
|
SCAT™
107024 |
Filetagetatura 1: R2 in. BSP/G2 in. (f), Filetagetatura 2: S55 (f) | Green |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10314370
|
SCAT™
107023 |
Filetagetatura 1: R2 in. BSP/G2 in. (f), Filetagetatura 2: S60/61 (f) | Yellow |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10130180
|
SCAT™
107093 |
Filetagetatura 1: S 51 (f) Filetagetatura 2: GL 45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10508130
|
SCAT™
107099 |
Filetagetatura 1: S 55 (f), Filetagetatura 2: GL 45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10211750
|
SCAT™
107090 |
Filetagetatura 1: S 60/61 (f) Filetagetatura 2: Gl 45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10323870
|
SCAT™
107089 |
Filetagetatura 1: S 60/61 Filetagetatura 2: S 55 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10347759
|
SCAT™
108061 |
Filetagetatura 1: S50 (f), Filetagetatura 2: GL45 (m) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10170130
|
SCAT™
107092 |
Filetagetatura 1: S51 (m), Filetagetatura S55 (f) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10671991
|
SCAT™
107086 |
Filetagetatura 1: S51 (m), Filetagetatura 2: S60/61 (f) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10292480
|
SCAT™
107084 |
Filetagetatura 1: S55 (m), Filetagetatura 2: S50 (f) | Colorless |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10580061
|
SCAT™
107074 |
Filetagetatura 1: S60/61 (f), Filetagetatura 2: GL25 (m) | Colorless |
92.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10755372
|
SCAT™
108029 |
Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: 2 in. Tri-Sure (m) | Colorless |
92.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10598120
|
SCAT™
107097 |
Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: S51 (f) | Colorless |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10150610
|
SCAT™
107096 |
Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: S55 (f) | Colorless |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10670451
|
SCAT™
107079 |
Filetagetatura 1: S71 (f), Filetagetatura 2: GL45 (m) | Colorless |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17893520
|
SCAT™
108279 |
Thread 1: S60/61 (m), Thread 2: GL45 (f) | Colorless |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17987240
|
SCAT™
107146 |
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S65 (f) | Gray |
88.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17927270
|
SCAT™
108066 |
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: B83 (f) | Gray |
138.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.- Realizzati in materiale polipropilene (PP)- Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCATSpecifica
Thread Adapter |