Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca: SCAT™ 108279
72.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03440kg
Descrizione
SCAT™ thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
- Made of polypropylene (PP) material
- Available in a wide range of thread sizes
- Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Specifica
Thread 1: S60/61 (m), Thread 2: GL45 (f) | |
Colorless | |
Polypropylene | |
Thread Adapter |