Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca: SCAT™ 108066
113.36 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SCAT™ thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
- Made of polypropylene (PP) material
- Available in a wide range of thread sizes
- Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Specifica
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: B83 (f) | |
Gray | |
Thread Adapter |