Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Marca:  SCAT™ 107146
Codice prodotto. 17987240
  • 88.96€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
SCAT™ thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
  • Made of polypropylene (PP) material
  • Available in a wide range of thread sizes
  • Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Specifica
Specifica
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S65 (f)
Gray
Thread Adapter