Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03315482
Codice prodotto. 10234241
  • 291.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Three-neck round-bottom flasks
  • Side necks angled Distillation flasks
  • Acc. to DIN 12394
  • Two angled side necks (20°)
  • Conical ground joints
  • Inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
223 mm
Borosilicate Glass (3.3)
Center Neck NS 45/40
5 L
Side Neck NS 29/32
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks > 5000 mL