Learn More
DWK Life Sciences Three Part Retaining Device, complete, for stopcock key, threaded, hollow
For securing the hollow DURAN™ tap plug in the ground DURAN™ single way stopcock.
Marca:  DWK Life Sciences 286041409
Codice prodotto. 15844528
  • 90.80€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The 3-part tap safety device holds and secures the hollow DURAN™ tap plug in the tap sleeve.
  • 3-part, for hollow tap plugs
  • Three part retaining device holds and secures the tap plug in the tap sleeve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene
12.5 NS
For securing the hollow DURAN™ tap plug in the ground DURAN™ one-way tap
Autoclavable
100/Pk.