Learn More
DWK Life Sciences Three Part Retaining Device, complete, for stopcock key, threaded, hollow
For securing the hollow DURAN™ tap plug in the ground DURAN™ single way stopcock.
90.80€ - 389.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
N. per confezione 100/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) For securing the hollow DURAN™ tap plug in the ground DURAN™ one-way tap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
15844528
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286041409
12.5 NS
90.80€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15894528
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286046004
21.5 NS
162.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15804538
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286046107
24, 29.2 NS
389.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15874528
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286044209
18.8 NS
109.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12848041
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286042808
14.5 NS
107.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The 3-part tap safety device holds and secures the hollow DURAN™ tap plug in the tap sleeve.
  • 3-part, for hollow tap plugs
  • Three part retaining device holds and secures the tap plug in the tap sleeve
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene
Autoclavable
100/Pk.
For securing the hollow DURAN™ tap plug in the ground DURAN™ one-way tap