Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein Codice prodotto.: 11486420
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein
Codice prodotto. 11486420
250 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11486420
Marca: Thermo Scientific Chemicals B23896.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
Solubility
Soluble in alcohol, acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.544
Numero MDL MFCD00005909
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Punto di fusione 251°C to 253°C
Quantità 250 g
Beilstein 359413
Indice di Merck 14,9401
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water.
Peso formulazione 430.55
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2024 Catalog NumberB23896.30,B23896.18,B23896.09
Numero di lotto10242805 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/08/2022 Catalog NumberB23896.30,B23896.18,B23896.09
Numero di lotto10237420 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberB23896.30,B23896.18,B23896.09
Numero di lotto10186495 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23896.30,B23896.18,B23896.09
Numero di lotto10151194 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23896.30,B23896.18,B23896.09
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein >