Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
1837.09€ - 3726.17€
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17268510
|
3M™ MonitorMark™
7000001890 |
10°C |
1837.09€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278510
|
3M™ MonitorMark™
7000001929 |
22°C |
3726.17€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
- Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
- Easily-interpreted visual results.
- Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
- Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Specifica
500 /Cs. | |
48 Hours |