Learn More
Tin Foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, hard, 99.9% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11346887
Tin Foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, hard, 99.9% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11346887
15 x 75 cm
Click to view available options
Quantità:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Codice prodotto. 11346887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010789.VE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 4.2g/15 x 15cm; Temper: as rolled
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Silver to Gray
Nota nome Hard
Aspetto Silver Gray foil
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Quantità 15 x 75 cm
Odore Odorless
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT10F060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2023 Catalog Number010789.VA,010789.VE,010789
Numero di lottoT10F060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010789.VA,010789.VE
Numero di lottoD30N08 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number010789.VA,010789.VE
Numero di lottoB05C14 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number010789.VA,010789.VE
Numero di lottoC18N23 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number010789.VA,010789.VE
Titolo del prodotto
Tin Foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, hard, 99.9% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals >