Learn More
Tin foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11337107
Tin foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11337107
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Codice prodotto. 11337107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011460.GH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin foil
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 100 x 100 mm
Percent Purity 99.998%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Peso ≈1.8g/50x50mm
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS01I026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2022 Catalog Number011460.FI,011460.GH
Numero di lottoM20I053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number011460.FI,011460.GH
Numero di lottoA04Z016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011460.FI,011460.GH
Numero di lottoD17T005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011460.FI,011460.GH
Numero di lottoI10P43 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011460.FI,011460.GH
Titolo del prodotto
Tin foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >