Learn More
Tin(II) 2-ethylhexanoate, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11475637
Tin(II) 2-ethylhexanoate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11475637
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11475637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23612.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 301-10-0
Formula molecolare C16H30O4Sn
Molecular Weight (g/mol) 405.122
Numero MDL MFCD00002676
InChI Key KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
IUPAC Name 2-ethylhexanoate;tin(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) 2-ethylhexanoate
Densità 1.251
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.494
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 405.11
Percent Purity 96%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10243298 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2022 Catalog NumberB23612.14,B23612.22
Numero di lotto10240072 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/04/2022 Catalog NumberB23612.14,B23612.22
Numero di lottoF25W018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23612.14,B23612.22
Numero di lotto10135966 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23612.14,B23612.22
Numero di lotto10222672 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23612.14,B23612.22
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) 2-ethylhexanoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tin(II) 2-ethylhexanoate
Titolo del prodotto
Tin(II) 2-ethylhexanoate, 95%, Thermo Scientific Chemicals >