Learn More
Tin(II) trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11394527
Tin(II) trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394527
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11394527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039603.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tin(II) trifluoromethanesulfonate is a mild Lewis acid used for stereoselective aldol and Michael reactions; [2,3]-Wittig and Ireland-Claisen rearrangements, Horner-Wadsworth-Emmons reactions, asymmetric [3 + 2] cycloaddition, ring opening reactions and Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62086-04-8
Formula molecolare CH4F3O3SSn+
Molecular Weight (g/mol) 271.805
Numero MDL MFCD00191251
InChI Key IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC Name molecular hydrogen;tin(2+);trifluoromethanesulfonate
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione (decomposition)
Quantità 5 g
Numero UN UN3288
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 416.82
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ05F035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number039603.06,039603.03
Numero di lottoP08F061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039603.06,039603.03
Numero di lotto5007A03U Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039603.06,039603.03
Numero di lottoF10N26 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039603.06,039603.03
Numero di lottoG22X011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039603.06,039603.03
Titolo del prodotto
Tin(II) trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >