Learn More
Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11321628
Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321628
10 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11321628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011013.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Densità 7.31g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Quantità 10 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX18K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number011013.18,011013.04,011013.09,011013.30
Numero di lottoW06I015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/09/2022 Catalog Number011013.18,011013.04,011013.09,011013.30
Numero di lottoU29E041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog Number011013.18,011013.04,011013.09,011013.30
Numero di lottoG08Q31 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011013.18,011013.04,011013.09,011013.30
Numero di lottoQ24D019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011013.18,011013.04,011013.09,011013.30
Titolo del prodotto
Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >