Learn More
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11309518
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11309518
25 cm
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Codice prodotto. 11309518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043341.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin rod
Nota nome 12.7mm (0.5 in.) dia.
Densità 7.310 g/mL
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 cm
Peso formulazione 118.71
Percent Purity 99.98%
Odore Odorless
Peso ≈9.23g/cm
Forma Rod
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS29J036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2023 Catalog Number043341.BU,043341.BY
Numero di lottoG25R019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/06/2022 Catalog Number043341.BU,043341.BY
Numero di lottoG11R004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043341.BU,043341.BY
Numero di lottoE13Q27 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043341.BU,043341.BY
Numero di lottoX05H010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043341.BU,043341.BY
Titolo del prodotto
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >