Learn More
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11490390
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11490390
10 Pc.
Click to view available options
Quantità:
10 Pc.
50 Pc.
Codice prodotto. 11490390
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014134.KK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin slug
Nota nome 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.2 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 10 Pc.
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Peso ≈2.6g
Forma Slug
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX20J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number014134.KK,014134.KD
Numero di lottoT20I031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2022 Catalog Number014134.KK,014134.KD
Numero di lottoH06L69 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number014134.KK,014134.KD
Numero di lottoK10R029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number014134.KK,014134.KD
Numero di lottoW23A011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Catalog Number014134.KK,014134.KD
Titolo del prodotto
Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >