Learn More
Tin slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tin slug |
Nota nome | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Punto di fusione | 231.9°C |
Punti di ebollizione | 2270°C |
Densità | 7.310 g/mL |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 118.71 |
Percent Purity | 99.995% |
Grado | Puratronic™ |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Tin slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >