Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Potassium Iodide Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
Marca: Lovibond™ 501210
Descrizione
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Potassium Iodide Tablets
- Available in bottles of 100 and 250
Specifica
Water Testing | |
Test kits, colorimeters and spectrophotometers | |
100 Tablets | |
Potassium Iodide Tablets |
Sicurezza e movimentazione
- X100 POTASSIUM IODIDE TABLETS .
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide