Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Potassium Iodide Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
20.60€ - 27.60€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Water Testing |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test kits, colorimeters and spectrophotometers |
Quantità | 100 Tablets |
Tipo | Potassium Iodide Tablets |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15311985
|
Lovibond™
501210 |
100 Tablets |
20.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15321985
|
Lovibond™
501211 |
100 Tablets |
27.60€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Potassium Iodide Tablets
- Available in bottles of 100 and 250
Specifica
Water Testing | |
Test kits, colorimeters and spectrophotometers | |
100 Tablets | |
Potassium Iodide Tablets |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- X100 POTASSIUM IODIDE TABLETS .
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide