missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Tiotropium bromide

Potent muscarinic receptor antagonist

288.00€ - 1120.00€

Specifica

Materiale o nome chimico (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide
CAS 136310-93-5
Sinonimo Ba 679 BR
Bersaglio Non-selective mAChR Antagonists
Formula molecolare C19H22BrNO4S2
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18716009
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5902/10
10 mg
288.00€
10mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
18748218
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5902/50
50 mg
1120.00€
50mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Potent muscarinic receptor antagonist. Inhibits electrical field stimulation-induced contraction of guinea pig trachea in vitro (IC50 = 0.17 nM). Induces smooth muscle relaxation and bronchodilation.
Specifica

Specifica

(1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide
Ba 679 BR
C19H22BrNO4S2
>98%
136310-93-5
Non-selective mAChR Antagonists
472.42
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Recommended Storage : Store at 4°C

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Tocris Bioscience™ Tiotropium bromide

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato