Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL555-10694-100UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 17649896
  • 430.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
TIP47
Polyclonal
CoraLite 555
BC007566
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
M6PRBP1
TIP47 fusion protein Ag1028
100 μL
10226
Store at -20°C. Avoid exposure to light.