Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 430.00€
Specifica
Antigene | TIP47 |
---|---|
Applicazioni | Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | CoraLite 555 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17761339
|
Proteintech
CL555-10694-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17649896
|
Proteintech
CL555-10694-100UL |
100 μL |
430.00€
100µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Specifica
TIP47 | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
BC007566 | |
M6PRBP1 | |
IgG | |
Antigen affinity purification |
Immunofluorescence | |
CoraLite 555 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
10226 | |
TIP47 fusion protein Ag1028 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |