Learn More
Titanium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.94% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11326537
Titanium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.94% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11326537
25 x 75 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Codice prodotto. 11326537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000360.FH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 0.2g/25 x 75mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray foil
Densità 4.506g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.94% (Metals basis)
Quantità 25 x 75 mm
Odore Odorless
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto000360 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/03/2024 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Numero di lottoQ28H013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2023 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Numero di lottoS13I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Numero di lottoY15H062 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Numero di lottoS20C054 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Titolo del prodotto
Titanium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.94% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >