Learn More
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11398707
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11398707
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Codice prodotto. 11398707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035811.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 0.14g/25x25mm; Temper: soft
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifications
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Nota nome Annealed
Aspetto Silver Gray foil
Intervallo percentuale saggio 99.6% (Metals basis)
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ15H027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numero di lottoJ16N09 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numero di lottoN21F009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numero di lottoW08H007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numero di lottoK12S029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >