Learn More
Titanium granules, 99.99% (metals basis excluding Na and K), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11334637
Titanium granules, 99.99% (metals basis excluding Na and K), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11334637
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 11334637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039677.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium granules
Note percentuale saggio (metals basis excluding Na and K)
Quantità 250 g
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Forma Granular
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS18K023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/07/2024 Catalog Number039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
Numero di lottoQ30K049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/05/2024 Catalog Number039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
Numero di lottoX31J002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2023 Catalog Number039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
Numero di lottoS14J001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2023 Catalog Number039677.30,039677,039677.36,039677.18
Numero di lottoQ20I023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/04/2022 Catalog Number039677.30,039558.22,039558.14,039558.06,039677.09,039677.18
Titolo del prodotto
Titanium granules, 99.99% (metals basis excluding Na and K), Thermo Scientific Chemicals >